Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2360,00 zł
biological source
plant (Fusicoccum amygdali)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COCC1CCC2C(C)C(O)C(OC3OC(COC(C)(C)C=C)C(O)C(OC(C)=O)C3O)C4=C(CC(O)C4(C)C=C12)C(C)COC(C)=O
InChI
1S/C36H56O12/c1-10-35(6,7)45-17-26-30(41)33(46-21(5)38)31(42)34(47-26)48-32-28-24(18(2)15-44-20(4)37)13-27(39)36(28,8)14-25-22(16-43-9)11-12-23(25)19(3)29(32)40/h10,14,18-19,22-23,26-27,29-34,39-42H,1,11-13,15-17H2,2-9H3/b25-14-
InChI key
KXTYBXCEQOANSX-QFEZKATASA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥85% (HPLC) | description BioXtra, ≥97.0% (HPLC) | description ≥99% (HPLC), from apricot kernels | description phyproof® Reference Substance |
| biological source plant (Fusicoccum amygdali) | biological source synthetic | biological source apricot kernels | biological source - |
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?