Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 714,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe2(SO4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.88 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
233-072-9
MDL number:
Form:
powder
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Application
Iron(III) sulfate hydrate is a general use reagent qualified for use in plant research. It is redox active and my be used as a cell culture nutrient, in studies on iron metabolism or regulation and oxidative processes.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for plant cell culture | description 97% | description 99.999% trace metals basis |
| form powder | form powder | form solid |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
| product line BioReagent | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(III) sulfate hydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?