Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
form
powder
impurities
Hexose monophosphates, essentially free
color
white to off-white
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/4C6H13N.C6H14O12P2/c4*7-6-4-2-1-3-5-6;7-3(1-17-19(11,12)13)5(9)6(10)4(8)2-18-20(14,15)16/h4*6H,1-5,7H2;3,5-7,9-10H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)/t;;;;3-,5-,6-/m....1/s1
InChI key
NVWGDAYGDKPKLQ-CBCSRFDDSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% anhydrous basis (enzymatic) | description ≥98% (TLC) | description ≥95% dry basis |
| assay ≥95% anhydrous basis (enzymatic) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% dry basis |
| biological source synthetic (organic) | biological source microbial | biological source synthetic |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?