Przejdź do
F0881
Fusidic acid sodium salt
≥98% (TLC), Bacterial protein synthesis inhibitor
Synonim(y):
Fucidin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C31H47O6Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
212-030-3
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (TLC)
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fusidic acid sodium salt, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)C1CC[C@@]3(C)C2[C@H](O)CC4\C([C@H](C[C@]34C)OC(C)=O)=C(/CC\C=C(\C)C)C([O-])=O
InChI
1S/C31H48O6.Na/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32;/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/b26-20-;/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-;/m0./s1
InChI key
HJHVQCXHVMGZNC-JCJNLNMISA-M
General description
Fusidic acid is an antibiotic substance, resembling the structure of a steroid. It belongs to the class of fusidanes.
Application
Fusidic acid sodium salt has been used to study the effects of three-drug combinations on the growth rate of a bacterium, wild-type Escherichia coli. It is also used to study the in vitro susceptibility of dog-derived European methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius and Staphylococcus aureus strains and their methicillin-susceptible counterparts.
Biochem/physiol Actions
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells. Inhibits protein synthesis in prokaryotes by inhibiting the ribosome-dependent activity of G factor and translocation of peptidyl-tRNA.
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells; inhibits protein synthesis in prokaryotes.
Fusidic acid possesses antimicrobial action against skin pathogens. It is highly specific to Staphylococcus aureus. It is therefore used for treating infected traumatic wounds, folliculitis, furunculosis, impetigo, erythrasma and abscesses.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)