Przejdź do
F0896
5-Fluoro-DL-tryptophan
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5-fluoro-tryptophan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11FN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
205-822-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
22753
eCl@ss:
32150313
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Fluoro-DL-tryptophan, powder or crystals
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
color
slightly off-white to brown
application(s)
detection
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)
InChI key
INPQIVHQSQUEAJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Determination of the 19F NMR chemical shielding tensor and crystal structure of 5-fluoro-dl-tryptophan.: This study provides a detailed analysis of the 19F NMR chemical shielding tensor and the crystal structure of 5-Fluoro-dl-tryptophan, offering valuable insights into its electronic environment and molecular interactions. Such detailed structural characterization is crucial for the development of fluorinated drugs and biomolecules, enhancing our understanding of their interactions and functionalities (Sykes BD et al., 2007).
Biochem/physiol Actions
5-Fluoro-DL-tryptophan (5-F-TRP), a fluorine-containing analogue of tryptophan, may be incorporated into proteins such as cyclic AMP receptor protein (CRP) from Escherichia coli to study changes in ligand binding. 5-F-TRP may be used as an internal reference for chromatographic analysis of tryptophan and its derivatives found in whole blood.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B82707162698
description
powder or crystals
description
99%
description
≥99% (HPLC)
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
99%
assay
≥99% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
slightly off-white to brown
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)