Przejdź do
F1016
Fenoterol hydrobromide
adrenoceptor agonist
Synonim(y):
2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-2′-(4-hydroxyphenyl)-1′-methyldiethylamine hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO4 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
217-742-8
MDL number:
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fenoterol hydrobromide,
Quality Segment
originator
Boehringer Ingelheim
SMILES string
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
InChI key
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
General description
Fenoterol hydrobromide is a sympathomimetic drug. It is used to treat asthma, bronchitis and emphysema. Fenoterol administration might be linked to liver damage. It has anti-inflammatory effects on eosinophil function.
Application
Fenoterol hydrobromide has been used in chromatography-tandem mass spectrometry (LC&-MS-MS) for specific and sensitive detection of β-agonists (BAG).
Biochem/physiol Actions
β2-adrenoceptor agonist; bronchodilator.
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F0050000Y0002102I6256
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (TLC), powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
-
originator
Boehringer Ingelheim
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenoterol hydrobromide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)