Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16F3N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
221-806-0
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Form:
powder
Produkt F112 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
(+)-Fenfluramine hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule IV
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CCN[C@@H](C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
ZXKXJHAOUFHNAS-FVGYRXGTSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic.
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic. (+)-Fenfluramine is neurotoxic on prolonged administration or at high dosage. (+)-Fenfluramine releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism.
Other Notes
Active isomer
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?