Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
bovine fetus
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
composition
Bovine IgG, <5 μg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
pH
6.8-8.1
osmolality
260-330 mOsm/kg H2O
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Płodowa surowica bydlęca (FBS) jest najczęściej stosowaną surowicą do uzupełniania pożywek do hodowli komórkowych ze względu na jej wysoką zawartość składników odżywczych. Mimo stosunkowo niskiej zawartości białka, FBS jest skuteczna w promowaniu i podtrzymywaniu wzrostu komórek kręgowców i owadów.
IgG jest najczęstszą immunoglobuliną obecną w FBS. Podwyższony poziom IgG może powodować problemy w niektórych procesach oczyszczania białek rekombinowanych lub przeciwciał monoklonalnych. W przypadku zastosowań, w których IgG może zakłócać lub powodować problemy, obniżyliśmy poziom IgG w tej płodowej surowicy bydlęcej za pomocą chromatografii sekwencyjnej do poziomu < 5 ug/ml, zachowując wydajność równoważną zwykłej FBS.
Packaging
Preparation Note
Zamrożona surowica jest rozmrażana w kontrolowanych warunkach, a następnie przetwarzana przez serię filtrów membranowych o malejącym rozmiarze porów. FBS jest filtrowana przez trzy filtry 0,1 μm przed zapakowaniem.
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Fetal Bovine Serum, USA origin, Ultra Low IgG | description USA origin, Dialyzed by ultrafiltration against 0.15 M NaCl, sterile-filtered, suitable for cell culture | description USA origin, Charcoal Stripped, sterile-filtered, suitable for cell culture | description USA origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| biological source bovine fetus | biological source bovine fetus | biological source bovine fetus | biological source bovine fetus |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Hemoglobin, ≤20 mg/dL , Bovine IgG, <5 μg/mL | composition Hemoglobin, ≤20 mg/dL , Bovine IgG, ≤1 mg/mL | composition Hemoglobin, ≤20 mg/dL , Bovine IgG, ≤1 mg/mL | composition hemoglobin, ≤20 mg/dL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płodowa surowica bydlęca
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?