Przejdź do
F1395
β-L-Fucose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥98%
Synonim(y):
6-Deoxy-β-L-galactose 1-phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11O8P · 2C6H14N
Masa cząsteczkowa:
442.48
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.C[C@@H]3O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C6H13O8P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2-3(7)4(8)5(9)6(13-2)14-15(10,11)12/h2*6H,1-5,7H2;2-9H,1H3,(H2,10,11,12)/t;;2-,3+,4+,5-,6+/m..0/s1
InChI key
FQMPFZHILABVMA-PEJHDPODSA-N
Application
β-L-Fucose 1-phosphate is suitable as both substrate and product to identify, differentiate and characterize GTP fucose pyrophosphorylase(s) (GFPP; fucose-1-phosphate guanylyltransferases) involved in the formation of the nucleotide-sugar GDP-beta-l-fucose and other fucosylation donor substrates such as 3,3′-Diaminobenzidine (GDP)-β-l-fucose. β-L-Fucose 1-phosphate may be used to generate new fucosylation donor substrates for use in glycan fucosylation research.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4401128660693183
L-fukoza United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286606
L-fukoza
description
≥98%
description
≥85%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
≥85%
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)