Przejdź do
F1418
Ficoll® 400
BioXtra, Type 400-DL, lyophilized powder
Synonim(y):
Polysucrose 400
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160703
1830,00 zł
Cena katalogowa2440,00 złZaoszczędź 25%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type 400-DL
Quality Segment
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
<0.1%
color
white
solubility
water: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
Application
Ficoll® 400 is used together with sodium diatrizoate (Paque) to create Ficoll-Paque, a density mixture, used for the separation of cells and organelles, especially lymphocytes and monocytes from blood. Ficoll 400® may be used for the development of new cell and organelle separation systems. Ficoll 400 is used in tissue engineering and macromolecular conformation research for the development, evaluation and use of macromolecular crowding (MMC) systems and configurations.
Used for cell separation and organelle isolation.
Other Notes
A nonionic synthetic polymer of sucrose.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8636F2637F8016
description
BioXtra, Type 400-DL, lyophilized powder
description
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
description
BioXtra, lyophilized powder
description
lyophilized powder, Type 400-DL, BioReagent, suitable for cell culture
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
cation traces
Na: ≤0.01%, Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ficoll® 400
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)