Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1760,00 zł
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture | description lyophilized powder, Type 400-DL, BioReagent, suitable for cell culture | description BioXtra, lyophilized powder | description BioXtra, Type 400-DL, lyophilized powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| product line BioXtra | product line BioReagent | product line BioXtra | product line BioXtra |
| sterility γ-irradiated | sterility - | sterility - | sterility - |
organelle preparation, centrifugation gradients | organelle preparation, centrifugation gradients | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ficoll® 400
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?