Przejdź do
F1502
D-Fructose 6-phosphate dipotassium salt
≥97% (enzymatic), amorphous powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
692,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11O9PK2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥97% (enzymatic)
form
amorphous powder
impurities
≤0.05 mol % fructose 1,6-diphosphate, ≤1.5 mol % glucose 6-phosphate
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
cation traces
K: 20.3-26.2% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].OCC1(O)O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-2-6(10)5(9)4(8)3(15-6)1-14-16(11,12)13;;/h3-5,7-10H,1-2H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t3-,4-,5+,6?;;/m1../s1
InChI key
UNAFCPBHNZYEIY-UHOQFTJOSA-L
Application
D-Fructose 6-phosphate (F6P) is a sugar intermediate of the glycolytic pathway that may be used to help identify, differentiate and characterize enzymes such as phosphofructokinase(s), pyrophosphate-dependent fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase(s), D-fructose-6-phosphate aldolase(s), glutamine:fructose-6-phosphate amino-transferase(s) and glucosamine-6P synthase(s).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3627G7375G6875
description
≥97% (enzymatic), amorphous powder
description
≥98%, amorphous powder
description
Sigma Grade, 98-100% dry basis (enzymatic)
description
≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
bacterial (Corynebacterium)
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥98%
assay
98-100% dry basis (enzymatic)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: slightly soluble 50 g/L
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
amorphous powder
form
amorphous powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)