Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 788,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18NOF3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.79
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
788,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
S-(+)-Fluoxetine hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D +14 to +19°, c = 1 in chloroform-d
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: soluble ≥20 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CNCC[C@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-NTISSMGPSA-N
Gene Information
General description
Biochem/physiol Actions
Fluoxetine hcl (hydrochloride) is a selective serotonin reuptake inhibitor and functions as an antidepressant. This drug works at presynaptic terminals where it prevents the reuptake of serotonin, resulting in the accumulation of serotonin in extracellular fluid at synapses.
Selective serotonin reuptake inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?