Przejdź do
F2036
Nalgene® filtration assembly for 47 mm filter
autoclavable
Synonim(y):
filtration device, flask top filter, Nalgene DS0315-0047, filter, liquid sieve
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polysulfone housing
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0315-0047
funnel capacity
250 mL
neck diam.
33-41 mm
application(s)
filtration
General description
Assembly consists of a polysulfone funnel (250 mL capacity), polypropylene copolymer cover with three ports, thermoplastic elastomer cap, silicone gasket, #8 rubber stopper, and aluminum clamp. Can be used with any standard filter flask or filter manifold.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z290459Z290483Z290610
description
autoclavable
description
side-arm flask, capacity 1000 mL
description
side-arm flask, capacity 125 mL
description
collection flask, capacity 1000 mL
application(s)
filtration
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea, pack of 1
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea, pack of 1
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
-
funnel capacity
-
funnel capacity
-
neck diam.
33-41 mm
neck diam.
-
neck diam.
-
neck diam.
-
material
polysulfone housing
material
borosilicate glass
material
glass housing, borosilicate glass
material
glass housing, borosilicate glass
manufacturer/tradename
Nalgene DS0315-0047
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)