Przejdź do
F3256
Fetuin-Agarose
saline suspension
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine blood (Fetal)
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥200 μg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Fetuin-agarose is an agarose conjugate in saline suspension used in affinity chromatography, protein chromatography and specialty resins. Fetuin-agarose columns have been used in studies that inform the detection and quantification of tumor markers.
Physical form
Suspension in 0.5M NaCl containing preservative
Preparation Note
Prepared with Fetuin, F2379
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3004
description
saline suspension
description
lyophilized powder
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, MALDI-MS: suitable
biological source
bovine blood (Fetal)
biological source
bovine serum (fetal)
Quality Level
200
Quality Level
200
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
form
saline suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)