Przejdź do
F3297
Fetal Bovine Serum
Australia origin, γ-irradiated, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Synonim(y):
FBS, FCS, sera, serum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2910,00 zł
6 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 740,00 zł
24 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
49 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160701
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine fetus
sterility
γ-irradiated
product line
FBS Classic
origin
Australia origin
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Analysis Note
  • Endotoxin and hemoglobin tested
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12107CF0850F0392
description
Australia origin, γ-irradiated, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
description
USA origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
-
description
USA origin, Dialyzed by ultrafiltration against 0.15 M NaCl, sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
FBS Classic
product line
FBS Premier
product line
FBS Classic
product line
FBS Select
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
sterility
γ-irradiated
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
origin
Australia origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetal Bovine Serum
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Once a bottle of Fetal Bovine Serum (FBS) is thawed, for how long can the bottle be used?
    1 answer
    1. Once Fetal Bovine Serum has been thawed, the bottle can be used in cell culture for up to 7 days for most cell types when stored  refrigerated at 2-8°C.  If the cells are not fastidous (e.g. HeLa or fibroblasts), the thawed and refrigerated serum can be used for up to 30 days.  For some extremely fastidious cell lines, it may be necessary to screen individual lots for acceptable performance.  For uses such as blocking for various immuno procedures, usage will generally be for 30 days and perhaps somewhat longer when stored at 2-8°C.  For other procedures, usage beyond 30 days storage at 2-8°C will need to be determined.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.