Przejdź do
F3378
Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt
Dye content ≥80 %, Powder
Synonim(y):
4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, 4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
882,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H18N3O3Cl · 1/2 ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.94
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-817-4
MDL number:
Colour Index Number:
37175
Beilstein/REAXYS Number:
1845288
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt, Dye content ≥80 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
157 °C
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CCOc1cc([N+]#N)c(OCC)cc1NC(=O)c2ccccc2.CCOc3cc([N+]#N)c(OCC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C17H17N3O3.4ClH.Zn/c2*1-3-22-15-11-14(20-18)16(23-4-2)10-13(15)19-17(21)12-8-6-5-7-9-12;;;;;/h2*5-11H,3-4H2,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
General description
Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt, also known as Cl Azoic diazo 20 (Cl 37175) is a diazonium salt that possesses a lipophilic amine lipophilic with an aromatic system of moderate size. It is commercially available as the zinc chloride double salt.
Application
Fast blue BB salt is suitable for the staining of enterochromaffin. Its applications are seen in enzyme histochemistry by Gomori and are suitable for the histochemical demonstration of beta-glucuronidase activities, and various peptidases and proteases. It is also used in enzyme histochemistry including the demonstration of serine esterase in blood smears and histological sections. Fast blue BB salt plays a vital role as a routine stain to demonstrate alkaline phosphatase labeled antibodies.
Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt has been used for alkaline phosphatase staining in cells.
Preparation Note
Purified
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44670F7253
description
Dye content ≥80 %
description
suitable for microscopy
description
practical grade
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
hot water: 0.01 g/10 mL
solubility
water: 10 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)