Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 470,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 836,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
470,00 zł
Nazwa produktu
Fast Red Violet LB Salt, Dye content ≥90 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥90%
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]#N
InChI
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
InChI key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Fast Red Violet LB Salt is suitable for quantitating alkaline phosphatase through histochemical, hematological, histological, and flow cytometric methods.
- It has been used to study the role of TNF-α during fracture healing.
- has been used for the detection of tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) in tissue sections.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Dye content ≥90 % | description - | description Dye content 15 % |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cytology | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form solution | form powder |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| composition Dye content, ≥90% | composition - | composition Dye content, 15% |
| Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?