Przejdź do
F3651
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate
≥90% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
FITC, Fluorescein isothiocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
892,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H11NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.38
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
248-207-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1407295
892,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to orange
solubility
acetone: 1 mg/mL, clear, light yellow to yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorescein isothiocyanate (FITC) is widely used to attach a fluorescent label to proteins via the amine group. The isothiocyanate group reacts with amino terminal and primary amines in proteins. It has been used for the labeling of proteins including antibodies and lectins.
Application
For fluorescent labeling of proteins (e.g. immunofluorescence); H Protein labeling for gel chromatography
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate has been used:
  • for fluorescence labeling of bacteria
  • as a standard for calibration of fluorometer
  • for the labeling of exosomes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein 5(6)-isothiocyanate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)