Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 408,00 zł 346,80 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł 1266,50 zł |
Informacje o tej pozycji
346,80 zł
Cena katalogowa408,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
10058-F4, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H11NOS2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10-11(14)13-12(15)16-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+
InChI key
SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
Application
- as c-Myc inhibitor to treat stromal cells
- as c-Myc inhibitor to determine the effect of c-Myc inhibition on cardiac progenitor cells (CPC) growth
- as c-Myc inhibitor to culture T cells
- to treat C4-2 cells to examine the activity of MST1 promoter luciferase reporter construct
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description The c-Myc Inhibitor, also referenced under CAS 403811-55-2, controls the biological activity of c-Myc. | description clone 9E10, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description clone GT0002, affinity isolated antibody |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (sum of two isomers, HPLC) | assay - | assay - |
| form solid | form solid | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: <2 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 200 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color yellow | color yellow | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?