Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122405
eCl@ss:
32035504
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
4 in.
General description
with serrated tip
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description straight | description curved | description Specimen, L 4 1/2 in. | description Specimen, L 10 in. |
| L 4 in. | L 4 in. | L 4 1/2 in. | L 10 in. |
| material stainless steel | material stainless steel | material - | material - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro-dissecting forceps
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?