Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H3-4-(OH)CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.18
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-964-0
MDL number:
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
m-Fluoro-DL-tyrosine,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)c(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)
InChI key
VIIAUOZUUGXERI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
M-Fluorotyrosine (m-Fluoro-DL-tyrosine) may be substituted for tyrosine in the biosynthesis of proteins such as β-galactosidases (Escherichia coli), bacteriorhodopsin and intestinal microvillar enzymes, eg. aminopeptidase N, to study the effect of halogenated tryosines on the proteins properties.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?