Przejdź do
F4523
Fast Red TR/Naphthol AS-MX
SIGMAFAST™, fluorogenic, tablet
Synonim(y):
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium / 3-Hydroxy-2-naphthoic acid 2,4-dimethylanilide phosphate tablets
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 sets
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
50 sets
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2900,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets, tablet, To prepare 10 mL
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
−20°C
Application
SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX tablets has been used in fluorescent in situ hybridization for the analysis of gene expression in neurons and synapses.
Developed for use as a precipitating substrate for the detection of alkaline phosphatase activity in immunochemistry. Primary uses are in immunohistology, immunoblotting, or dot blotting. SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX tablets contain 0.6 mM levamisole to block endogenous alkaline phosphatase activity. SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets require no additional steps or buffers to prepare an active substrate solution.
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 10 mL of deionized water yields a ready-to-use buffered solution.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F4648N2770N1891
description
tablet, To prepare 10 mL
description
tablet, To prepare 1 mL
description
tablet, To prepare 20 mL
description
tablet, To prepare 5 mL
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)