Przejdź do
F5013
5-Fluoroorotic acid hydrate
≥98%
Synonim(y):
2,6-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-4-carboxylic acid, 5-Fluorouracil-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3FN2O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.09 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
211-876-0
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
278 °C (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(NC(N1)=O)=C(F)C1=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChI key
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Fluoroorotic acid hydrate has also been used as a counter-selection agent to screen L. lactis (multi) peptidase knockout mutants and C. albicans. It has been used in synthesis of 5-fluoroorotidine 5′-monophosphate (FOMP).
Useful in the selection of orotidine-5′-phosphate decarboxylase mutants of Saccharomyces cerevisiae.
Biochem/physiol Actions
5-Fluoroorotic acid is a selective inhibitor of rRNA synthesis in mammals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47190I1536
description
≥98%
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless to yellow
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluoroorotic acid hydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)