Przejdź do
F5304
Formalin, 10%, Neutral Buffered with 0.03% Eosin
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
shelf life
Expiry date on the label.
color
pink
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Intended for use as general histological fixative. The addition of the eosin to the formulation allows the user to more easily visualize small fragments of tissue during the transfer of the tissue from the fixative to the tissue cassette.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
144.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62.2 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)