Przejdź do
F5807
FIPI hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
4-Fluoro-N-(2-(4-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)piperidin-1-yl)ethyl)benzamide, 5-Fluoro-2-indolyl des-chlorohalopemide hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
977,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4570,00 zł
3884,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24FN5O2·HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
457.93 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
977,50 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Fc1ccc2[nH]c(cc2c1)C(=O)NCCN3CCC(CC3)N4C(=O)Nc5ccccc45
InChI
1S/C23H24FN5O2.ClH.H2O/c24-16-5-6-18-15(13-16)14-20(26-18)22(30)25-9-12-28-10-7-17(8-11-28)29-21-4-2-1-3-19(21)27-23(29)31;;/h1-6,13-14,17,26H,7-12H2,(H,25,30)(H,27,31);1H;1H2
InChI key
ZORDQKCXPCXYKL-UHFFFAOYSA-N
Application
FIPI (4-Fluoro-N-(2-(4-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)piperidin-1-yl)ethyl)benzamide, 5-Fluoro-2-indolyl des-chlorohalopemide) is used to study the cell signaling pathways, cell processes and cell dysregulations that depend upon phospholipase D1 (PLD1) and phospholipase D2 (PLD2) activities. FIPI may be used to help identify and characterized phospholipase D enzymes.
Biochem/physiol Actions
FIPI is a potent Phospholipase D (PLD) inhibitor.
FIPI is a potent Phospholipase D (PLD) inhibitor. The signaling enzyme Phospholipase D (PLD) and the lipid second messenger phosphatidic acid (PA) generated by PLD are implicated in many cell biological processes including Ras activation, cell spreading, stress fiber formation, chemotaxis, and membrane vesicle trafficking. FIPI is a potent in vivo inhibitor of both PLD1 and PLD2, setting the stage for a new era of exploration and validation of cell biological roles for mammalian PLD. It rapidly blocks in vivo PA production with sub-nM potency. FIPI inhibits PLD regulation of F-actin cytoskeleton reorganization, cell spreading, and chemotaxis, indicating potential utility for it as a therapeutic for autoimmunity and cancer metastasis. It does not affect PLD subcellular localization, PIP2 availability, the actin stress fiber network in resting CHO cells, or selected signaling events proximal to PLD activation.
FIPI is a potent phospholipase D (PLD) inhibitor effective at sub-nM levels. Phospholipase D (PLD) and the lipid second messenger phosphatidic acid (PA) generated by PLD are implicated in many cell biological processes including Ras activation, cell spreading, stress fiber formation, chemotaxis, and membrane vesicle trafficking. FIPI inhibits both PLD1 and PLD2, rapidly blocking in vivo PA production. FIPI inhibits PLD regulation of F-actin cytoskeleton reorganization, cell spreading, and chemotaxis, suggesting potential as a therapeutic for autoimmune diseases and cancer metastasis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528245WH0005338M1HPA049665
description
≥98% (HPLC), powder
description
The PLD Inhibitor, FIPI controls the biological activity of PLD. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
description
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)