Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 853,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
853,00 zł
biological source
spinach (Spinacia oleracea)
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
concentration
1.0-3.0 mg/mL in 0.15 M Trizma buffer, pH 7.5 and NaCl (Frozen)
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
spinach ... SOVF(137530)
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description buffered aqueous solution | description lyophilized powder, Ferredoxin ≥15 wt. % | description recombinant, expressed in E. coli, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥3 units/mg protein | description lyophilized powder |
| biological source spinach (Spinacia oleracea) | biological source spinach (Spinacia oleracea) | biological source Escherichia coli | biological source Spirulina |
| concentration 1.0-3.0 mg/mL in 0.15 M Trizma buffer, pH 7.5 and NaCl (Frozen) | concentration - | concentration - | concentration 30-50% protein (Lowry) |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information spinach ... SOVF(137530) | Gene Information spinach ... SOVF(137530) | Gene Information Escherichia coli K12 ... trxA(948289) | Gene Information Spirulina ... cpcA(41380954), cpcB(41380955) |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ferredoxin from Spinacia oleracea (spinach)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?