Przejdź do
F6521
Jewelers forceps, Dumont No. 5
L 4 1/4 in. (11 cm), Inox alloy
Synonim(y):
Dumont forceps, Fine-tipped forceps, Precision forceps
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Inox alloy
L
4 1/4 in. (11 cm)
tip W × D
0.05 mm × 0.02 mm , straight
General description
Bevelled, very fine shanks
Analysis Note
Biology grade
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T4662
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
T4662
Tweezers
description
L 4 1/4 in. (11 cm), Inox alloy
description
Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
material
Inox alloy
material
Inox alloy (not anti-magnetic)
L
4 1/4 in. (11 cm)
L
-
tip W × D
0.05 mm × 0.02 mm , straight
tip W × D
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)