Przejdź do
F6627
5-Fluorouracil
≥99% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
187,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3FN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.08
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
200-085-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
127172
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Fluorouracil, ≥99% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NH4OH: soluble, DMSO/DMF: soluble, methanol: soluble
εmax
7.07 at 265 nm in 0.1 M HCl
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Application
5-Fluorouracil has been used to induce apoptosis in cells. It has been used as a chemosensitizing agent.
Biochem/physiol Actions
A potent antitumor agent that affects pyrimidine synthesis by inhibiting thymidylate synthetase, thus depleting intracellular dTTP pools. It is metabolized to ribonucleotides and deoxyribonucleotides, which can be incorporated into RNA and DNA. Treatment of cells with 5-FU leads to an accumulation of cells in S-phase and has been shown to induce p53 dependent apoptosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
037381279000F8423
Fluorouracyl United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1279000
Fluorouracyl
description
≥99% (HPLC), powder
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
meets USP testing specifications
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white
color
-
color
-
color
-
solubility
1 M NH4OH: soluble, methanol: soluble, DMSO/DMF: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluorouracil
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. I see that there is limited solubility of the product in water, and that heat had to be applied. Which is the maximum heat that can be applied?
    1 answer
    1. There is no solubility testing for F6627 in water during quality control testing. The product is tested at 50 mg/ml in 1 M Ammonium Hydroxide. Product 343922 is tested for solubility at 5mg/ml in DMF and DMSO. The product is also tested at 1 mg/ml in hot water. Hot can be up to about 95°C. It should be noted that no solution stability studies have been performed on solutions heated to 95°C.
      The Product Information Sheet for F6627 lists solution stability at 37°C for 7 days only. Solutions at 25°C are stable for several weeks. Solutions stored at 0-4°C are stable for at least 4 months. The product information for 343922 states stock solutions are stable up to 3 months at -20°C. Solubility in aqueous solutions increases with pH. The trend in storage temperatures shows decreased solution stability with increasing temperature.
      Different sources will give widely varying solubility information for 5 Fluorouracil. The solubility guarantee for F6627 is listed on the Specification Sheet/Certificate of Analysis as 50mg/ml in 1M NaOH. The guarantees for 343922 are DMF (5 mg/ml), DMSO (5 mg/ml), Methanol (1 mg/ml), or hot H?O (1 mg/ml). Claims made by other suppliers are not guaranteed.
      Helpful?
  2. Is Product F6627, 5-Fluorouracil, sterile?
    1 answer
    1. No. No sterility or endotoxin testing has been performed. Solutions of the product can be sterile filtered before use.
      Helpful?
  3. Products F6627 and 47576 are stated to have 99% purity.  What are the differences between the two 5-fluorouracil products?
    1 answer
    1. The purity of Product No. F6627 is determined by TLC (thin layer chromatography).  The purity of deleted product 47576 was determined by HPLC (high performance liquid chromatography).
      Helpful?
  4. Why does the 5-Fluorouracil have no effect on my cell line, even at micromolar concentrations that should be more than high enough?
    1 answer
    1. Some cells, and in particular cancer cells, may be resistant to 5-fluorouracil.  Please see this paper Huanwen, W., et al., Molecular Cancer, 8, 125 (2009) which addresses this observation, as well as references 16 and 30 in this publication.If the cells are treated with the closely related gemcitabine (Sigma-Aldrich Product G6423), and cell growth is not inhibited by that drug either, you will have shown that the "problem" is with the cell line, and not with the drug(s).
      Helpful?
  5. Do you have 5-FU (5-Fluorouracil) for injection? If not, how can I prepare it from the powder?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich lists several fluorouracil products, but we do not offer Fluorouracil for injection. Our 5-Fluorouracil (5-FU) products cannot be given to human patients. (Note that although Product F8423 meets USP testing specifications, it is not a pharmaceutical grade or PharmaGrade product.)Having said that, a solution for injection into research animals could be prepared the same way as the Fluorouracil Injection, USP is. According to the drugs.com, "Fluorouracil Injection, USP, an antineoplastic anti-metabolite, is a colorless to yellow aqueous sterile, nonpyrogenic injectable solution for intravenous administration. Each mL contains: 50 mg fluorouracil; pH is adjusted to 8.6 to 9.4 with sodium hydroxide".
      Helpful?
  6. I see that Product F6627, 5-Fluorouracil, is soluble at a concentration of 50 mg/mL in 1M ammonium hydroxide. Do you have any information regarding the solubility in water?
    1 answer
    1. Although product F6627 is not tested for solubility in water, there should be some limited solubility. Product 47576 has been tested at 10 mg/mL in water, although heat had to be applied. Upon cooling it might be possible to observe some precipitation. No testing in water is performed at Sigma on a lot to lot basis. The product is more soluble at higher alkaline pH.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.