Przejdź do
F6771
Fumagillin
from Aspergillus sp. (Aspergillus fumigatus), ≥90% (HPLC), powder, MetAP2 inhibitor
Synonim(y):
Fugillin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H34O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.54
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
245-433-8
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥90%
Form:
powder
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fumagillin from Aspergillus fumigatus, ≥90%, powder
biological source
Aspergillus sp. (Aspergillus fumigatus)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
color
white
mp
197-198  °C
solubility
ethanol: 1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1C(CCC2(CO2)C1C3(C)OC3C\C=C(\C)C)OC(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C26H34O7/c1-18(2)13-14-20-25(3,33-20)24-23(30-4)19(15-16-26(24)17-31-26)32-22(29)12-10-8-6-5-7-9-11-21(27)28/h5-13,19-20,23-24H,14-17H2,1-4H3,(H,27,28)/b7-5+,8-6+,11-9+,12-10+
InChI key
NGGMYCMLYOUNGM-HCNIIHBUSA-N
General description
Fumagillin is a metabolic product of fungi. It is originally isolated from Aspergillus fumigatus.
Application
Fumagillin from Aspergillus fumigatus has been used:
  • in chick chorioallantoic membrane (CAM) assay to study the changes in protein expression in response to anti-angiogenic agent
  • to study its effects on the mortality of caged Nosema ceranae-infected honey bees- write in this way
  • as a positive control in in vitro and ex vivo studies
Biochem/physiol Actions
Methionine aminopeptidase-2 (MetAP-2) inhibitor; inhibits endothelial cell proliferation and angiogenesis.
Fumagillin is known to be effective against microsporidian fungal infections.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)