Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2930,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
potency
≤0.5 ng/mL
mol wt
predicted mol wt 21.2 kDa
packaging
pkg of 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF18(8817)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder | description FGF-Acidic, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture | description FGF-4, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description FGF-Basic, from human, recombinant, expressed in E. coli, carrier free |
| assay >95% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥97% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt predicted mol wt 21.2 kDa | mol wt 15.5 kDa | mol wt monomer 19 kDa ((177 aa)) | mol wt 16.0 kDa |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?