Przejdź do
F7307
Fotemustine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+-)-Diethyl (1-(3-(2-chloroethyl)-3-nitrosoureido)ethyl)phosphonate, Muphoran, Mustophorane, P-[1-[[[(2-Chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]amino]ethyl]-phosphonic acid diethyl ester, S 10036
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19ClN3O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Aby zapytać o ten produkt F7307, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
light yellow
solubility
H2O: ≥1 mg/mL
originator
Servier
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)C(C)NC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C9H19ClN3O5P/c1-4-17-19(16,18-5-2)8(3)11-9(14)13(12-15)7-6-10/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)
InChI key
YAKWPXVTIGTRJH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fotemustine is a third generation nitrosourea, chloroethylating agent used in the treatment of glioma and malignant melanoma.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Servier. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)