Informacje o tej pozycji
biological source
Porcine pancreas, bovine milk (other parts like skeletal muscle/bile/bone/connective tissue/skin), microbial (Mycobacterium sp.)
form
solid (photosensitive)
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
solubility
H2O: ≤0.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 6.4 mg/mL, ethanol: 7.3 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@](C)(O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)CC[C@]34C
InChI
1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
Gene Information
human ... AR(367), ESR1(2099), PRLR(5618)
Biochem/physiol Actions
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?