Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 695,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
695,00 zł
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99%
shelf life
2 yr
sustainability
Sustainability features
technique(s)
cell culture | plant: suitable
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- Development of spherical iron(II) sulfate heptahydrate-containing solid particles with sustained drug release.: This study presents the development of spherical solid particles containing iron(II) sulfate heptahydrate aimed at sustained drug release applications. The focus was on optimizing the formulation for controlled release, which could be significant for future biochemistry and pharmacology research (Szabo-Revesz et al., 2007).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description suitable for plant cell culture, ≥99% | description ReagentPlus®, ≥99% |
| assay ≥99% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| vapor pressure 14.6 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 14.6 mmHg ( 25 °C) |
| density 1.898 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.898 g/mL at 25 °C (lit.) |
| shelf life 2 yr | shelf life - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(II) sulfate heptahydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?