Przejdź do
F8399
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
FMN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4O9P · xNa+ · yH2O
Masa cząsteczkowa:
455.34 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
204-988-6
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
34058005
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
General description
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) is highly soluble in water. Flavins are considered as blue-light absorbing dyes.
Application
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) is used as a prosthetic group by oxidoreductase (one and two electron transfer) enzymes such as NADH dehydrogenases, nitric oxide synthases, and nitrilotriacetate monooxygenases. Riboflavin 5′-monophosphate is used as a substrate to study the specificity and kinetics of FMN phosphohydrolases. FMN is used to study molecular sensing based gene regulation by riboswitches.
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate has been used:
  • in the study to examine FMN (flavin mononucleotide) photo-reduction in aqueous solutions
  • to immobilize on titanium oxide modified carbon fibre to determine its electrochemical behavior
  • in flavin identification
Biochem/physiol Actions
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) acts as a cofactor in flavoproteins and possess biological activity in enzymes and photoreceptors.
Preparation Note
Prepared by the enzymatic hydrolysis of flavin adenine dinucleotide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F6750F1392F2253
description
≥95% (HPLC)
description
70-79% (fluorimetric)
description
suitable for electrophoresis, suitable for acrylamide photopolymerization, ≥70%, powder
description
synthetic, ≥70% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
70-79% (fluorimetric)
assay
≥70%
assay
≥70% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)