Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16F3N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.72
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdrug control
USDEA Schedule IV
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H
InChI key
ZXKXJHAOUFHNAS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1D(3352), HTR2C(3358), SIGMAR1(10280)
Biochem/physiol Actions
Neurotoxic on prolonged administration or at high dosage; releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism; anorectic
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?