Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-384-5
Beilstein/REAXYS Number:
8130725
MDL number:
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O)o1
InChI
1S/C13H16N4O6/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/b14-7+
InChI key
YVQVOQKFMFRVGR-VGOFMYFVSA-N
General description
Furaltadone is a nitrofuran containing a 5-nitrofuran ring and is a member of synthetic antibiotics.
Application
Biochem/physiol Actions
Nitrofurans are commercially used as feed additives to promote growth in various fields such as aquaculture, bee colonies, and livestock.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furaltadone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?