Przejdź do
F9272
α-1,2-Fucosidase solution
buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-914-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous solution
Quality Segment
specific activity
≥0.4 units/mg protein
packaging
vial of 0.004 unit
UniProt accession no.
foreign activity
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1-3,4-fucosidase and proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FUCA1(2517)
Biochem/physiol Actions
Releases α-1,2-fucose from the non-reducing end of complex carbohydrates.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will release 1.0 μmole of fucose from 2′-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3023AV54293F1924
description
buffered aqueous solution
description
buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
buffered aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
P04066
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P04066
UniProt accession no.
-
foreign activity
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1-3,4-fucosidase and proteases, none detected
foreign activity
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1,2-fucosidase and proteases, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)