Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5040,00 zł |
5 x 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2430,00 zł
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
all
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
FLAG purification: suitable, dot blot: suitable (chemiluminescent detection)
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Antibody is suitable for immunofluorescence, western blotting, microscopy applications and for the formation of avidin-biotin complexes.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution | description 1.0-1.2 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4) | description clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate) |
| species reactivity all | species reactivity all | species reactivity all | species reactivity all |
| clone M2, monoclonal | clone M2, monoclonal | clone M1, monoclonal | clone M2, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source (Bioreactor) | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate biotin conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate CY3 conjugate |
| technique(s) dot blot: suitable (chemiluminescent detection), FLAG purification: suitable | technique(s) FLAG purification: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?