Przejdź do
F9505
Furazolidone
Synonim(y):
3-(5-Nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
662,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.16
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-653-3
Beilstein/REAXYS Number:
8317414
MDL number:
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
color
yellow
mp
256-256 °C
solubility
formic acid: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CCOC2=O)o1
InChI
1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+
InChI key
PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Application
Furazolidone is a nitrofuran derivative with antiprotozoal and antibacterial activity. Furazolidone binds bacterial DNA, which leads to the gradual inhibition of monoamine oxidase. It is used to treat anorexia and antagonism of thiamin utilization in poultry. Furazolidone increases thapsigargin-sensitive Ca2+-ATPase in chick cardiac myocytes.
Biochem/physiol Actions
Furazolidone and its generated free radicals, may bind to DNA and induce cross-links. Bacterial DNA is particularly susceptible to this drug, which results in high levels of mutations (transitions and transversions) in the bacterial chromosome. Its mechanism of action minimizes the development of resistant organisms. Furazolidone is a monoamine oxidase (MAO) inhibitor and is used as a DNA interstrand cross-linking agent.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furazolidone
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)