Przejdź do
F9507
Flumethasone
Synonim(y):
6α,9α-Difluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α,9α-Difluoro-16α-methylprednisolone, 6α-Fluorodexamethasone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
497,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28F2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.45
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
218-370-9
MDL number:
eCl@ss:
32150319
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
acetic acid: 10 mg/mL
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H28F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,11,13-14,16-17,25,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key
WXURHACBFYSXBI-GQKYHHCASA-N
Application
Flumethasone pivalate is a topical difluorinated corticosteroid ester with anti-inflammatory, antipruritic and vasoconstrictive properties. A prompt decrease in inflammation, exudation and itching is experienced after application. It is commonly used in veterinary practice and has been used in cortisol assays to study early porcine conceptus development.
Biochem/physiol Actions
Flumethasone is a glucocorticoid receptor agonist used in studies on plasma transcortin binding. It binds to the nucleus causing a variety of genetic activation and repressions. The anti-inflammatory actions of flumethasone is thought to involve lipocortins and phospholipase A2 inhibitory proteins, which results in the inhibition of arachidonic acid and the control of prostaglandin and leukotriene biosynthesis. Flumethasone suppresses the immune system due to a decrease in the function of the lymphatic system, a reduction in immunoglobulin and complement concentrations, the precipitation of lymphocytopenia, and interference with antigen-antibody binding .
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)