Przejdź do
F9552
Formoterol fumarate dihydrate
>98% (HPLC), solid, β₂-Adrenoreceptor agonist.
Synonim(y):
(R*,R*)-N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide fumarate, Formoterol hemifumarate salt monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N2O4 · 0.5C4H4O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
Produkt F9552 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Formoterol fumarate dihydrate, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Novartis
SMILES string
O.O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;/t2*13-,19+;;;/m00.../s1
InChI key
RATSWNOMCHFQGJ-TUYNVFRMSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Formoterol fumarate dihydrate has been used:
  • as β2-adrenergic agonist, to determine whether β2-adrenergic receptor signaling was sufficient to induce up-regulation of select gene transcripts
  • as a β2-adrenergic receptor agonist and a long term bronchodilator
  • as β2-adrenergic receptor (β2AR) agonist to recover renal function in ischemia-reperfusion injury (IRI) in mice
Biochem/physiol Actions
β2-Adrenoreceptor agonist.
Formoterol fumarate dihydrate can be used along with budesonide to treat asthma.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formoterol fumarate dihydrate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)