Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 861,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
861,00 zł
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
color
light yellow to dark orange
solubility
water: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average mol wt 20,000 | description average mol wt 40,000 | description average mol wt 250,000 | description average mol wt 150,000 |
| biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic (organic) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic |
| solubility water: 25 mg/mL | solubility H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange | solubility water: 25 mg/mL, clear, yellow | solubility H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color light yellow to dark orange | color yellow to dark orange | color yellow to orange | color faint yellow to orange |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein isothiocyanate–dextran
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?