Przejdź do
G007
Guvacine hydrochloride
≥97% (NMR), solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.60
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32130201
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt G007, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble, ethanol: slightly soluble
SMILES string
Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
InChI key
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GABA uptake inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the GABA Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)