Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5040,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥120 units/mg protein
packaging
vial of 1.9 units
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... GLB1(2720)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution | description Chemicon®, from rabbit | description clone 6E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| specific activity ≥120 units/mg protein | specific activity ≥6 units/mg protein | specific activity - | specific activity - |
| Gene Information human ... GLB1(2720) | Gene Information human ... GLB1(2720) | Gene Information human ... GLB1(2720) | Gene Information human ... GLB1(2720) |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - | form buffered aqueous solution |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?