Przejdź do
G0376
β-Glucuronidase from bovine liver
Type B-3, ≥2,000,000 units/g solid
Synonim(y):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
1000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
5000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥2,000,000 units/g solid
Biological source:
bovine liver
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine liver
Quality Segment
type
Type B-3
form
solid
specific activity
≥2,000,000 units/g solid
storage temp.
−20°C
Application
β-glucuronidase is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
Biochem/physiol Actions
β-glucuronidase catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 5.0 (30 min assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G0251SRE0095G5420
description
Type B-3, ≥2,000,000 units/g solid
description
Type B-1, ≥1,000,000 units/g solid
description
from limpets (Patella Vulgata), aqueous solution
description
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
specific activity
≥2,000,000 units/g solid
specific activity
≥1,000,000 units/g solid
specific activity
-
specific activity
-
biological source
bovine liver
biological source
-
biological source
-
biological source
rabbit
form
solid
form
solid
form
aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type B-3
type
Type B-1
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase from bovine liver
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)