Przejdź do
G0673
GSK4112
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N-[(5-nitro-2-thienyl)methyl])glycinate, SR6452
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
742,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.89
MDL number:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to tan
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CN(Cc1ccc(Cl)cc1)Cc2ccc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H21ClN2O4S/c1-18(2,3)25-17(22)12-20(10-13-4-6-14(19)7-5-13)11-15-8-9-16(26-15)21(23)24/h4-9H,10-12H2,1-3H3
InChI key
WYSLOKHVFKLWOU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK4112 is a rev-erbα, (orphan nuclear receptor NR1D1) agonist, the first agent able to reset the circadian clock in a phase-dependent manner. Rev-erbα impacts the precision of the circadian clock by repressing target gene activities with the help of a nuclear receptor co-repressor complex (NCoR) and HDAC3. GSK4112 competes with heme (rev-erb′s natural ligand) and enhances co-repressor complex recruitment and thus, repression of transcription. suggests that pharmacological modulation through Rev-erb may provide new routes to treat metabolic diseases, especially disorders of adipogenesis regulated by rev-erba.
GSK4112 is s reverb (REV-ERBα, orphan nuclear receptor NR1D1) agonist; resets circadian clock.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
554716SML0959SML1410
description
≥98% (HPLC)
description
The REV-ERBα Agonist, GSK4112 controls the biological activity of REV-ERBα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
off-white to tan
color
dark beige
color
, white to light yellow to light gray
color
white to beige
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)