Przejdź do
G0751
β-Glucuronidase from Helix pomatia
Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid
Synonim(y):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
500000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
1000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
2000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32035490
Specific activity:
≥300,000 units/g solid
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type H-1
Quality Segment
form
partially purified powder
specific activity
≥300,000 units/g solid
secondary activity
≥10,000 units/g solid sulfatase
storage temp.
−20°C
General description
β-Glucuronidase Type H-1 from Helix pomatia is partially purified powder containing enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Application
New Technical Article Comparing Performance of Different Enzymes
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Biochem/physiol Actions
Used for the hydrolysis of glucuronide conjugates in urinary metabolite analysis
Analysis Note
Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 5.0 (30 min assay).
Sulfatase Unit Definition: One unit of sulfatase will hydrolyze 1.0 μmole p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1512G0762G8885
description
Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid
description
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
description
Type H-3AF, aqueous solution, ≥60,000 units/mL
description
Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
specific activity
≥300,000 units/g solid
specific activity
≥400,000 units/g solid
specific activity
≥60,000 units/mL
specific activity
≥90,000 units/mL
form
partially purified powder
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
secondary activity
≥10,000 units/g solid sulfatase
secondary activity
≤40,000 units/g solid sulfatase
secondary activity
-
secondary activity
≤1,000 units/mL sulfatase
type
Type H-1
type
Type H-5
type
Type H-3AF
type
Type H-3
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does this have an expiration date? Specifically for lot SLCL6750?
    1 answer
    1. β-Glucuronidase from Helix pomatia can be stored at –20 °C. There is no expiration date or recommended retest date on the Certificate of Analysis, however the data sheet states when stored at –20 °C, states this enzyme retains activity for at least 3 years.
      Helpful?
  2. What is the weight per unit of this product?
    1 answer
    1. The specification of this product is 300,000 units/g solid. The specific unit value will be determined for each lot of product and reported on the lot-specific CofA document.