Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł 2227,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2227,00 zł
Cena katalogowa2620,00 złZaoszczędź 15%biological source
plant root (Panax ginseng)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤10% water (Karl Fischer)
color
white to yellow cast
mp
186 - 188 °C ((367 - 370 °F ))
solubility
methanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(OC1OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)C3CCC4(C)C3C(O)CC5C6(C)CCC(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(C)(C)C6CCC45C
InChI
1S/C54H92O23/c1-23(2)10-9-14-54(8,77-48-44(69)40(65)37(62)29(74-48)22-70-46-42(67)38(63)34(59)26(19-55)71-46)24-11-16-53(7)33(24)25(58)18-31-51(5)15-13-32(50(3,4)30(51)12-17-52(31,53)6)75-49-45(41(66)36(61)28(21-57)73-49)76-47-43(68)39(64)35(60)27(20-56)72-47/h10,24-49,55-69H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47-,48-,49-,51-,52+,53+,54-/m0/s1
InChI key
GZYPWOGIYAIIPV-JBDTYSNRSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description triterpenoid saponin, ≥98% (HPLC) | description primary reference standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥90.0% (HPLC) |
| biological source plant root (Panax ginseng) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility methanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form - | form - | form solid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?