Przejdź do
G0902
Ginsenoside-Rc from Panax ginseng (Korean ginseng) root
triterpenoid saponin, ≥98% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H90O22
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1079.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
234-253-5
MDL number:
eCl@ss:
39020601
biological source
plant root (Panax ginseng)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(OC1OC(COC2OC(CO)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)C3CCC4(C)C3C(O)CC5C6(C)CCC(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(C)(C)C6CCC45C
InChI
1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-68-45-41(65)36(60)28(21-56)69-45)24-11-16-52(7)33(24)25(57)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)35(59)27(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)34(58)26(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3
InChI key
JDCPEKQWFDWQLI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ginsenoside-Rc exhibits anti-proliferative effects on human breast cancer cell lines and can induce expreβion of the leucine-zipper transcription factor c-fos.
Triterpene saponin found in ginseng.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)